Learn More
Benidipino 5-(1-bencilpiperidin-3-il), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benidipine 5-(1-Benzylpiperidin-3-yl) |
| CAS | 91599-75-6 |
| Fórmula molecular | C39H44N4O6 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 3-(3-Benzylpiperidin-1-yl) 5-(1-Benzylpiperidin-3-yl) 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, Benidipine Impurity 1 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C39H44N4O6/c1-27-35(38(44)48-33-18-10-20-41(25-33)23-29-12-5-3-6-13-29)37(31-16-9-17-32(22-31)43(46)47)36(28(2)40-27)39(45)49-34-19-11-21-42(26-34)24-30-14-7-4-8-15-30/h3-9,12-17,22,33-34,37,40H,10-11,18-21,23-26H2,1-2H3 |
| SMILES | CC1=C(C(C(=C(C)N1)C(=O)OC2CCCN(Cc3ccccc3)C2)c4cccc(c4)[N+](=O)[O-])C(=O)OC5CCCN(Cc6ccccc6)C5 |
| Nombre IUPAC | 2,6-dimetil-4-(3-nitrofenil)-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato de bis(1-bencilpiperidin-3-ilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 664.79 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 664.3261 |