Learn More
Benfuresato 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30316718
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30316718 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30316718 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10476000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benfuresate
CAS 68505-69-1
Nombres de analitos o componentes Benfuresate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H16 O4 S
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C12H16O4S/c1-4-17(13,14)16-9-5-6-11-10(7-9)12(2,3)8-15-11/h5-7H,4,8H2,1-3H3
SMILES CCS(=O)(=O)Oc1ccc2OCC(C)(C)c2c1
Nombre IUPAC (3,3-dimetil-2H-1-benzofuran-5-il) etanosulfonato
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 256.32
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.0769 g/mol