Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benfuracarb |
| CAS | 82560-54-1 |
| % máx. CAS | ≤ 100% |
| Densidad | 1.14 g/cm3 (20°C) |
| Temperatura de inflamación | 154.4°C |
| Color | Marrón-Rojo |
| Sinónimo | 2-Methyl-4-(1-methylethyl)-7-oxo-8-oxa-3-thia-2,4-diazadecanoic Acid 2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuranyl Ester |
| Peso molecular (g/mol) | 410.5 g/mol |
| Cantidad | 100 mg |