Learn More
Benfuracarb, 90%, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benfuracarb |
| CAS | 82560-54-1 |
| Fórmula molecular | C20 H30 N2 O5 S |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Aminofuracarb, Aminosulfulan, Benfuracarb, Nakar, OK 174, Oncol, Oncol 5G |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H30N2O5S/c1-7-25-17(23)11-12-22(14(2)3)28-21(6)19(24)26-16-10-8-9-15-13-20(4,5)27-18(15)16/h8-10,14H,7,11-13H2,1-6H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CCN(SN(C)C(=O)Oc1cccc2CC(C)(C)Oc12)C(C)C |
| Nombre IUPAC | Etilo 3-[[(2,2-dimetil-3H-1-benzofurano-7-il)oxicarbonil-metilamino]sulfanilo-propan-2-ilamino]propanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 410.53 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 410.1875 |