Learn More
Benfotiamina, TRC
Código de producto. 17973145
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17973145 5 g 5 g
17953245 100 mg 100 miligramos
17921655 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17973145 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB1360005G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22457-89-2
Fórmula molecular C19 H23 N4 O6 P S
Peso molecular (g/mol) 466.45
Sinónimo Benzenecarbothioic acid, S-[2-[[(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]formylamino]-1-[2-(phosphonooxy)ethyl]-1-propen-1-yl] ester, Benzenecarbothioic acid, S-[2-[[(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]formylamino]-1-[2-(phosphonooxy)ethyl]-1-propenyl] ester (9CI), Benzoic acid, thio-, S-ester with N-[(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-N-(4-hydroxy-2-mercapto-1-methyl-1-butenyl)formamide dihydrogen phosphate (ester) (8CI), Formamide, N-[(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-N-(4-hydroxy-2-mercapto-1-methyl-1-butenyl)-, S-benzoate O-(dihydrogen phosphate) (8CI), 8088CB, BTMP, Benfothiamine, Benfotiamine, Benzoylthiamine O-monophosphate, Benzoylthiamine monophosphate, Berdi, Betivina, Bietamine, Biotamin, Milgamma, N-[(4-Amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-N-(4-hydroxy-2-mercapto-1-methyl-1-butenyl)formamide S-benzoate O-phosphate, Neurostop, Nitanevril, S-Benzoylthiamine O-monophosphate, S-Benzoylthiamine monophosphate, Tabiomyl, Vitanevril, (E)-6-(4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)-3-benzoylthio-5-formyl-4-methyl-5-azahex-3-enyldihydrogenphosphat (ABDA Nomenklatur)
Nombre IUPAC S-[(E)-2-[(4-amino-2-metilpirimidina-5-il)metil-formilamino]-5-fosfonooxipent-2-en-3-il] bencenocarbotioato
SMILES C\C(=C(\CCOP(=O)(O)O)/SC(=O)c1ccccc1)\N(Cc2cnc(C)nc2N)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benfotiamine
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C19H23N4O6PS/c1-13(23(12-24)11-16-10-21-14(2)22-18(16)20)17(8-9-29-30(26,27)28)31-19(25)15-6-4-3-5-7-15/h3-7,10,12H,8-9,11H2,1-2H3,(H2,20,21,22)(H2,26,27,28)/b17-13+
Formula Weight (peso de la fórmula) 466.1076
Porcentaje de pureza >95%
Cantidad 5 g