Learn More
Benfotiamine, MedChemExpress
Código de producto. 16469817
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16469817 5 g 5 g
16461669 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16469817 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17374
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Benfotiamine (S-Benzoylthiamine O-monophosphate) is an analog of vitamin B1 with higher absorption and bioavailability than vitamin B1, and is commonly used as a food supplement for diabetic complications. Benfotiamine exhibits direct antioxidative capacity and prevents induction of DNA damage.
Benfotiamine (S-Benzoylthiamine O-monophosphate) is an analog of vitamin B1 with higher absorption and bioavailability than vitamin B1, and is commonly used as a food supplement for diabetic complications. Benfotiamine exhibits direct antioxidative capacity and prevents induction of DNA damage.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benfotiamine
CAS 22457-89-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H23N4O6PS
Cantidad 5 g
Sinónimo S-Benzoylthiamine O-monophosphate
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (107.19 mM) ∣H2O : 0.67 mg/mL (1.44 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=NC=C(CN(/C(C)=C(CCOP(O)(O)=O)/SC(C2=CC=CC=C2)=O)C=O)C(N)=N1
Peso molecular (g/mol) 466.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 466.45
Porcentaje de pureza 99.26%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration