Learn More
Benfluralin, MedChemExpress
Código de producto. 16404647
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
16404647 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16404647 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB2045
MedChemExpress Benfluralin is a kind of herbicide and an agrochemical which can be used as a pre-emergence herbicide used for the control of grass and other weeds in a range of food and non-food crops.
Benfluralin is a kind of herbicide and an agrochemical which can be used as a pre-emergence herbicide used for the control of grass and other weeds in a range of food and non-food crops.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benfluralin
CAS 1861-40-1
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H16F3N3O4
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 150 mg/mL (447.39 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC(C1=CC([N+]([O-])=O)=C(N(CCCC)CC)C([N+]([O-])=O)=C1)(F)F
Peso molecular (g/mol) 335.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 335.28
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid