Learn More
Clorhidrato de Benfluorex, TRC
Código de producto. 18082730
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18082730 5 mg 5 miligramos
18022140 25 mg 25 miligramos
18070840 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18082730 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB1350005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23642-66-2
Fórmula molecular C19 H20 F3 N O2. Cl H
Sinónimo Etanol, 2-[[1-metil-2-[3-(trifluorometil)fenil]amino-, 1-benzoato, clorhidrato (1:1) ∣Etanol, 2-[[1-1-metil-2-[3-(trifluorometil)fenil]amino], benzoato (éster), cloruro (9CI) ∣etanol, 2-[[α-metil-m-(trifluorometil)fenil]amino-, benzoato (éster), clorhidrato (8CI) ±∣()-N-(2-benzoiloxietil)norfenfluramina clorururo∣de Benfluorex cloruro∣JP 992∣Mediador∣mediaxal∣S 992
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benfluorex, clorhidrato
Cantidad 5 mg
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Formula Weight (peso de la fórmula) 387.1213
Peso molecular 387.82