Learn More
Clorhidrato de benfluorex, MP Biomedicals™
Código de producto. 11468951 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Código de producto. Cantidad
11468951 50 g
1 options
Código de producto. 11468951 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215482050
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benfluorex hydrochloride
CAS 23602-78-0
Fórmula molecular C19H21ClF3NO2
Cantidad 50 g
Sinónimo 2-[[1-Methyl-2-[3-(trifluoromethyl)-phenyl]ethyl]amino]ethanol benzoate ester
Clave InChI NLOALSPYZIIXEO-UHFFFAOYNA-N
SMILES Cl.CC(CC1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F)NCCOC(=O)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC Clorhidrato de benzoato de 2-({1-[3-(trifluorometil)fenil]propan-2-il}amino)etilo
Peso molecular (g/mol) 387.83
Formula Weight (peso de la fórmula) 387.8
Forma física Powder