Learn More
Dímero de cloruro de bencenerutenio (II), TRC
Código de producto. 30337642
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30337642 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30337642 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB9971151G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benezeneruthenium(II) Chloride Dimer
CAS 37366-09-9
Fórmula molecular C12H12Cl4Ru2
Cantidad 1 g
Sinónimo Bis(eta6-benzene)di-μ-chlorodichlorodiruthenium, (Benzene)dichlororuthenium DimerBenzeneruthenium Dichloride Dimer, Bis((eta6-benzene)chloro(μ-chloro)ruthenium), Bis((eta6-benzene)dichlororuthenium), Bis(benzene)di-μ-chlorodichlorodiruthenium, Bis(benzene)tetrachlorodiruthenium, Bis(eta6-benzene)tetrachlorodiruthenium, Bis(π-benzeneruthenium dichloride), Bis[(benzene)dichlororuthenium], Bis[dichloro[eta6-(benzene)]ruthenium], Dibenzenetetrachlorodiruthenium, μ-Dichloro-bis(benzenechlororuthenium(II))
Fórmula InChI InChI=1S/2C6H6.4ClH.2Ru/c2*1-2-4-6-5-3-1;;;;;;/h2*1-6H;4*1H;;/q;;;;;;2*+2/p-4
SMILES [Cl-][Ru+2]1[Cl-][Ru+2]([Cl-])[Cl-]1.[cH]2[cH][cH][cH][cH][cH]2.[cH]3[cH][cH][cH][cH][cH]3
Nombre IUPAC benceno; diclororutenio
Peso molecular (g/mol) 500.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 499.778