Learn More
Reactivo de Benedict, puro, cuantitativo, Fisher Chemical
Código de producto. 10274290 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
10274290 1 L 1 LT
1 options
Código de producto. 10274290 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor J/2150/15
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Número MDL 146068
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 L
Forma física Líquido
Nombre del producto
  • Benedict's reagent
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain:
Título del producto