Learn More
Bendazol, MedChemExpress
Código de producto. 16442306
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
16442306 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 16442306 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB2141
MedChemExpress Bendazol is a hypotensive drug which can also enhance NO synthase activity in renal glomeruli and collecting tubules.
Bendazol is a hypotensive drug which can also enhance NO synthase activity in renal glomeruli and collecting tubules.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bendazol
CAS 621-72-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H12N2
Cantidad 500 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (480.17 mM; Need ultrasonic)
SMILES C1(CC2=CC=CC=C2)=NC3=CC=CC=C3N1
Peso molecular (g/mol) 208.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.26
Porcentaje de pureza 99.45%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation