Learn More
Bendazac, CVR
Código de producto. 30331697
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30331697 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30331697 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB13260010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bendazac
CAS 20187-55-7
Fórmula molecular C16H14N2O3
Cantidad 10 g
Sinónimo [[1-(Phenylmethyl)-1H-indazol-3-yl]oxy]acetic Acid, 1-Benzylindazole-3-oxyacetic Acid, [(1-Benzyl-1H-indazol-3-yl)oxy]acetic Acid, AF 983, Bendazolic Acid, Bindazac, Dogalina, Zildasac, Zildazac
Fórmula InChI InChI=1S/C16H14N2O3/c19-15(20)11-21-16-13-8-4-5-9-14(13)18(17-16)10-12-6-2-1-3-7-12/h1-9H,10-11H2,(H,19,20)
SMILES OC(=O)COc1nn(Cc2ccccc2)c3ccccc13
Nombre IUPAC Ácido 2-(1-bencilindazol-3-il)oxiacético
Peso molecular (g/mol) 282.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.1004