Learn More
Bendazac, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16594444 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16594444 5 g 5 g
16584444 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16594444 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 464920050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 20187-55-7 | C16H13N2NaO3 | 304.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20187-55-7
Fórmula molecular C16H13N2NaO3
Peso molecular (g/mol) 304.28
Clave InChI GHFGHIKJGVMEFT-UHFFFAOYSA-M
Nombre IUPAC sodio 2-[(1-benzil-1H-indazol-3-il)oxi]acetato
SMILES [Na+].[O-]C(=O)COC1=NN(CC2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bendazac
Punto de fusión 160.0°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform, ethanol, acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.3