Learn More
Bendazac L-Lysine, MedChemExpress
Descripción
Bendazac L-Lysine is one of agents that have been introduced for the management of cataracts, protecting the level of vision in patients, thus delaying the need for surgical intervention.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bendazac L-Lysine |
| CAS | 81919-14-4 |
| Color | White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C22H28N4O5 |
| Información de solubilidad | H2O : 25 mg/mL (58.35 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(O)COC1=NN(CC2=CC=CC=C2)C3=C1C=CC=C3.N[C@@H](CCCCN)C(O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 428.48 |
| Cantidad | 100 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 428.48 |
| Mostrar más |