Learn More
Clorhidrato de bendamustina, Mikromol™
Código de producto. 17959699
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17959699 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17959699 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0154.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de bendamustina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bendamustine Hydrochloride
CAS 3543-75-7
Nombres de analitos o componentes Bendamustine Hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C16 H21 Cl2 N3 O2 . HCl
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 1H-Benzimidazole-2-butanoic acid, 5-[bis(2-chloroethyl)amino]-1-methyl-, hydrochloride (1:1), 1H-Benzimidazole-2-butanoic acid, 5-[bis(2-chloroethyl)amino]-1-methyl-, monohydrochloride (9CI), 2-Benzimidazolebutyric acid, 5-[bis(2-chloroethyl)amino]-1-methyl-, monohydrochloride (8CI), Bendamustin hydrochloride, Bendamustine hydrochloride, Bendit, Cytostasan, IMET 3393, Purplz, Ribomustin, SDX 105, Treanda, ZIMET 33/93, 5-[Bis(2-chloroethyl)-amino]-1-methyl-1H-benzimidazole-2-butanoic Acid Hydrochloride, Cytostasan, Ribomustin, Treanda
Fórmula InChI InChI=1S/C16H21Cl2N3O2.ClH/c1-20-14-6-5-12(21(9-7-17)10-8-18)11-13(14)19-15(20)3-2-4-16(22)23;/h5-6,11H,2-4,7-10H2,1H3,(H,22,23);1H
SMILES O=C(CCCC1=NC2=C(N1C)C=CC(N(CCCl)CCCl)=C2)O.Cl
Nombre IUPAC Clorhidrato del ácido 4-(5-(bis(2-cloroetil)amino)-1-metil-1H-benzo[d]imidazol-2-il)butanoico
Peso molecular (g/mol) 394.72
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 393,08 g/mol