Learn More
Bendamustine hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16478076
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
25 miligramos
500 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16478076 100 mg 100 miligramos
16453786 25 mg 25 miligramos
16441366 200 mg 200 miligramos
16402006 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16478076 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0077
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Bendamustine hydrochloride (SDX-105), a purine analogue, is a DNA cross-linking agent. Bendamustine hydrochloride activats DNA-damage stress response and apoptosis. Bendamustine hydrochloride has potent alkylating, anticancer and antimetabolite properties.
Bendamustine hydrochloride (SDX-105), a purine analogue, is a DNA cross-linking agent. Bendamustine hydrochloride activats DNA-damage stress response and apoptosis. Bendamustine hydrochloride has potent alkylating, anticancer and antimetabolite properties.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bendamustine hydrochloride
CAS 3543-75-7
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H22Cl3N3O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo SDX-105
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (253.34 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 12.5 mg/mL (31.67 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1C(C=CC(N(CCCl)CCCl)=C2)=C2N=C1CCCC(O)=O.Cl
Peso molecular (g/mol) 394.72
Formula Weight (peso de la fórmula) 394.72
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death