Learn More
Éster etílico de bendamustina, Mikromol
Código de producto. 30460880
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Código de producto. Cantidad
30460880 25 mg
1 options
Código de producto. 30460880 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0154.050025
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Éster etílico de bendamustina, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bendamustine Ethyl Ester
CAS 87475-54-5
Nombres de analitos o componentes Bendamustine Ethyl Ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H25 Cl2 N3 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1H-Benzimidazole-2-butanoic acid, 5-[bis(2-chloroethyl)amino]-1-methyl-, ethyl ester, Bendamustine ethyl ester, Ethyl 5-[bis(2-chloroethyl)amino]-1-methyl-1H-benzimidazole-2-butanoate, Bendamustine Ethyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C18H25Cl2N3O2/c1-3-25-18(24)6-4-5-17-21-15-13-14(7-8-16(15)22(17)2)23(11-9-19)12-10-20/h7-8,13H,3-6,9-12H2,1-2H3
Tipo de solución Neat
SMILES CCOC(=O)CCCc1nc2cc(ccc2n1C)N(CCCl)CCCl
Nombre IUPAC 4-[5-[bis(2-cloroetil)amino]-1-metilbencimidazol-2-il]butanoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 386.32
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 385.1324 g/mol