Learn More
Lenz Laborglasintrumente Doblar 135°
Código de producto. 11923611
Change view
Click to view available options
Junta cónica estándar:
NS 29/32
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Junta cónica estándar unitSize
11923611 NS 29/32 cada uno
1 options
Código de producto. 11923611
Marca: Lenz Laborglasintrumente 06355004
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Contenido del sistema y piezas de repuesto
  • Para unidades de reacción de reflujo 6, 10, 20 l, LF 150
Especificaciones
Junta cónica estándar NS 29/32