Learn More
Wilmad-LabGlass™ Tubos de RMN para espectrómetro de sobremesa
Descripción
- Tubos de 5 mm de diámetro exterior disponibles en longitudes de 7” u 8” en cantidades de 25 o 150 piezas
- El embalaje permite un cómodo acceso y almacenamiento de los tubos
- Con un precio atractivo para un entorno de laboratorio de alto rendimiento
- Diseño de vidrio de borosilicato de tipo 1 clase B con tapones desechables
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Espectrómetros de RMN de sobremesa |
| Longitud (métrico) | 20,3 cm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tipo de producto | Tubo de RMN |
| Color | Transparente |
| Tipo de tapón | Tapón |
| Diámetro exterior (métrico) | 5 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Experimentos de RMN |
| Longitud (imperial) | 8 in |
| Grosor de la pared (métrico) | 0,43 mm |
| Mostrar más |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?