Learn More
Jenway™ Medidores de pH de sobremesa
Descripción
- Admite la calibración de pH con uno, dos o tres puntos
- Resolución de hasta tres decimales para lecturas precisas
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Advanced |
| Incluye | GLP, electrodo de vidrio, ATC, tampones |
| Exactitud (temperatura) | ±0,5 °C/±1 °F |
| Exactitud (pH) | ±0.003 |
| Intervalo (pH) | De -2 a 20 |
| Resolución (pH) | 0,001, 0,01, 0,1 |
| Intervalo (mV) | Desde -1999,9 hasta 19,999 |
| Tipo de pantalla | LCD, retroiluminación monocroma de 1/8 VGA |
| Tipo | Kit de medidor de pH digital avanzado |