Learn More
General Tools Trípode/soporte de medidor de luz de sobremesa
Código de producto. 11775748 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
8,9 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) unitSize
11775748 8,9 cm cada uno
1 options
Código de producto. 11775748 Proveedor General Tools N.º de proveedor 0161851
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Use the Benchtop Tripod for Sound and Light Meters to keep your hands free or use for extended monitoring.
  • 5 year warranty
Especificaciones
Altura (métrico) 8,9 cm
Altura (imperial) 3.5 in.
Incluye Rosca de trípode integral, sensor remoto con cubierta, funda de transporte y una batería de 9 V
Tipo de producto Trípode/soporte de medidor de luz
Para utilizar con (aplicación) Para medidores de sonido y luz
Cantidad 1 unidad