Learn More
Fisherbrand™ Agitadores de microplacas con incubación de sobremesa
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescripción
- Control por microprocesador: el control por microprocesador de velocidad variable garantiza una agitación uniforme. El microprocesador mostrará el último valor prefijado y se reiniciará si se interrumpe el suministro eléctrico.
- Controlador de temperatura por PID: mantiene un control preciso de la temperatura ambiente de + 5 °C a 65 °C. Los controles son fáciles de usar y permiten a los usuarios ajustar la temperatura con incrementos de 1 °C.
- Unidad triple excéntrica: los cojinetes de bolas con lubricación permanente y el motor de CC sin escobillas ni mantenimiento proporcionan un servicio fiable y un funcionamiento continuo.
- Pantalla LED: los controles del panel táctil con pantallas LED independientes y fáciles de leer para la temperatura, la velocidad y el tiempo permiten al operador ver todos los ajustes a la vez. Ofrece resultados precisos y repetibles cada vez, y es visible de una mesa de laboratorio a otra. El temporizador mostrará el tiempo transcurrido o, si se programa a un límite definido por el usuario, apagará la unidad cuando el tiempo llegue a cero. La pantalla mostrará la última configuración utilizada, incluso tras apagar la unidad.
- Modo de calibración de temperatura: permite al usuario calibrar la unidad a un dispositivo de temperatura externo
- Aplicaciones: inmunoensayos e hibridaciones
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud del control de velocidad | ±2% de la velocidad ajustada hasta 999 rpm; ±5% de 1000 a 1200 rpm |
| Intervalo de velocidad | De 150 a 1200 rpm |
| Requisitos eléctricos | 230 V, 2,5 A, 450 W |
| Intervalo de temperatura (métrico) | Ambiente +5° hasta 65 °C |
| Dimensiones de la plataforma (L x An) | 264 x 184 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 415 x 293 x 315 mm (16,3 x 11,5 x 12,4 in) |
| Rango de humedad | 0.8 |
| Incluye | Bandeja de aluminio con cuatro abrazaderas para microplacas |
| Intervalo del temporizador | De 1 s a 9999 min |