Learn More
Buerkle™ Gradilla de drenaje de sobremesa de PVC con recipiente de recogida
Código de producto. 11931611 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Posiciones:
31
49
73
Tamaño:
400 x 400 mm
500 x 500 mm
600 x 600 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Posiciones Tamaño Tamaño de la unidad
11931611 49 500 x 500 mm cada uno
11911611 31 400 x 400 mm cada uno
11921611 73 600 x 600 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11931611 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 96403050
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
La gradilla para drenaje de sobremesa de PVC Buerkle™ con recipiente de recogida es fácil y flexible para colocar en una mesa o superficie de trabajo.
  • Dos grandes soportes con bases anchas garantizan una estabilidad suficiente
  • El recipiente de recogida se puede retirar simplemente para vaciarlo
  • Las posiciones de las varillas estables se pueden cambiar en cualquier momento
  • Flexible, puede usarse en ambos lados
  • Gradilla de drenaje de PVC, varillas de PP
  • Incluida llave para las varillas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Color Azul/blanco
Admite Labware
Material PVC, polipropileno
Posiciones 49
Forma Square
Apilables No
Esterilidad Non-sterile
Tamaño 500 x 500 mm
Longitud (métrico) 500 mm
Longitud (imperial) 19.69 in.
Anchura (imperial) 19,6 in
Altura (imperial) 19,68 in
Incluye Llave inglesa, bandeja colectora, varillas de 10 x 60 mm, varillas de 39 x 100 mm, varillas de 4 x 150 mm
Tipo de producto Gradilla de drenaje de sobremesa
Estantes None
Altura (métrico) 500 mm
Anchura (métrico) 500 mm
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.