Learn More
Buerkle™ Gradilla de drenaje de sobremesa de PVC con recipiente de recogida
Código de producto. 11921611 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Posiciones:
31
49
73
Tamaño:
400 x 400 mm
500 x 500 mm
600 x 600 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Posiciones Tamaño Tamaño de la unidad
11921611 73 600 x 600 mm cada uno
11911611 31 400 x 400 mm cada uno
11931611 49 500 x 500 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11921611 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 96403060
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La gradilla para drenaje de sobremesa de PVC Buerkle™ con recipiente de recogida es fácil y flexible para colocar en una mesa o superficie de trabajo.
  • Dos grandes soportes con bases anchas garantizan una estabilidad suficiente
  • El recipiente de recogida se puede retirar simplemente para vaciarlo
  • Las posiciones de las varillas estables se pueden cambiar en cualquier momento
  • Flexible, puede usarse en ambos lados
  • Gradilla de drenaje de PVC, varillas de PP
  • Incluida llave para las varillas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Color Azul/blanco
Material PVC, polipropileno
Posiciones 73
Tamaño 600 x 600 mm
Anchura (imperial) 23,6 in
Altura (imperial) 23,62 in
Incluye Llave inglesa, bandeja colectora, varillas de 15 x 60 mm, varillas de 56 x 100 mm, varillas de 6 x 150 mm
Tipo de producto Gradilla de drenaje de sobremesa
Altura (métrico) 600 mm
Anchura (métrico) 600 mm
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.