Learn More
Buerkle™ Gradilla de drenaje de sobremesa de PVC con recipiente de recogida
Código de producto. 11911611 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Posiciones:
31
49
73
Tamaño:
400 x 400 mm
500 x 500 mm
600 x 600 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Posiciones Tamaño unitSize
11911611 31 400 x 400 mm cada uno
11931611 49 500 x 500 mm cada uno
11921611 73 600 x 600 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11911611 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 96403040
En stock
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
La gradilla para drenaje de sobremesa de PVC Buerkle™ con recipiente de recogida es fácil y flexible para colocar en una mesa o superficie de trabajo.
  • Dos grandes soportes con bases anchas garantizan una estabilidad suficiente
  • El recipiente de recogida se puede retirar simplemente para vaciarlo
  • Las posiciones de las varillas estables se pueden cambiar en cualquier momento
  • Flexible, puede usarse en ambos lados
  • Gradilla de drenaje de PVC, varillas de PP
  • Incluida llave para las varillas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Color Azul/blanco
Material PVC, polipropileno
Posiciones 31
Tamaño 400 x 400 mm
Anchura (imperial) 15,7 in
Altura (imperial) 15,74 in
Incluye Llave inglesa, bandeja colectora, varillas de 5 x 60 mm, varillas de 26 x 100 mm, varillas de 2 x 150 mm
Tipo de producto Gradilla de drenaje de sobremesa
Altura (métrico) 400 mm
Anchura (métrico) 400 mm