Learn More
Jenway™ Medidor de oxígeno disuelto de sobremesa
Descripción
- La LCD proporciona una lectura clara y directa del porcentaje de oxígeno disuelto, mg/l o DBO de muestras.
- Exporta fácilmente datos a un ordenador o impresora a través de conexiones RS-232 o IrDA.
- % de saturación de 0 a 199 o de 0 a 25 con una precisión de ± 2 % con 10 °C de temperatura de calibración.
- Compensación manual de salinidad y presión barométrica
- Consta de reloj de tiempo real.
Especificaciones
Especificaciones
| Puntos de datos | OD, temperatura |
| Idiomas | Inglés, francés, alemán, italiano, español, portugués, French, German, Italian, Spanish, Portuguese |
| Consumo de energía | fuente de alimentación de 9 V |
| Tensión | 120 V |