Learn More
Thermo Scientific™ Refrigeradores de sobremesa
Código de producto. 10292581
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura:
-20 °C
0 °C
matriz, red, conjunto:
3 x 4
4 x 5
4 x 8
Admite:
12 (criotubos de 0,2 a 1,5 ml)
12 (criotubos y tubos de microcentrífuga de 0,2 a 0,5 ml)
12 (tubos de 0,2 a 0,5 ml)
12 (tubos de 12 a 13 mm de diámetro)
12 (tubos de 16 a 17 mm de diámetro)
20 (tubos de 0,2 a 0,5 ml)
32 (criotubos y tubos de microcentrífuga de 0,2 a 0,5 ml)
32 (tubos de 0,2 a 0,5 ml)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de temperatura matriz, red, conjunto Admite Tamaño de la unidad
10292581 -20 °C 3 x 4 12 (tubos de 0,2 a 0,5 ml) cada uno
10777232 -20 °C 4 x 5 20 (tubos de 0,2 a 0,5 ml) cada uno
10252631 -20 °C 4 x 8 32 (tubos de 0,2 a 0,5 ml) 1 PCS
10525021 0 °C 3 x 4 12 (tubos de 12 a 13 mm de diámetro) cada uno
10253921 0 °C 3 x 4 12 (tubos de 16 a 17 mm de diámetro) cada uno
10089140 0 °C 3 x 4 12 (criotubos y tubos de microcentrífuga de 0,2 a 0,5 ml) cada uno
10778391 0 °C 4 x 8 32 (criotubos y tubos de microcentrífuga de 0,2 a 0,5 ml) cada uno
10741792 -20 °C 3 x 4 12 (criotubos de 0,2 a 1,5 ml) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 10292581 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 51150012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    292.00€
    222.00€ / paquete de 1
    Ahorro 70.00€
    23% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proteja las enzimas, las células, los reactivos y las soluciones mediante el mantenimiento de la temperatura del congelador durante el trabajo en la mesa del laboratorio con los refrigeradores de sobremesa.
Proteja las enzimas, las células, los reactivos y las soluciones mediante el mantenimiento de la temperatura del congelador durante el trabajo en la mesa del laboratorio con los refrigeradores de sobremesa Thermo Scientific™.
  • Mantienen la temperatura del congelador durante el ciclo de desescarchado y en caso de fallo eléctrico o apertura accidental de la puerta
  • Capacidad para 12, 20 o 32 tubos
  • Se incluyen insertos para tubos de 1,5 ml con el fin de tener compatibilidad con tubos de microcentrífuga de 0,2 a 0,5 ml.
  • Rejilla impresa en tapa con guía posicionadora unidireccional para la orientación correcta y la identificación de las muestras
  • Moldeados con policarbonato resistente a impactos con asa de bloqueo para un uso de larga duración
  • Apilables para ahorrar espacio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Altura (métrico) 125 mm
Altura (imperial) 4,94 in
Longitud (métrico) 151 mm
Longitud (imperial) 5,31 in
Anchura (métrico) 108 mm
Anchura (imperial) 4,25 in
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 5,31 x 4,25 x 4,94 pulg (151 x 108 x 125 mm)
Descripción 3 x 4 compartimentos, - 20 grados
matriz, red, conjunto 3 x 4
Temp. soportada, horas < – 15 °C, 1
Diseñar Sin llenar/tapa transparente
Material Policarbonato
Tipo de producto Refrigerador de sobremesa
Color Azul, Transparente
Capacidad (métrico) De 0,2 a 0,5 ml
Admite 12 (tubos de 0,2 a 0,5 ml)
Intervalo de temperatura -20 °C