Learn More
Gibco™ BenchStable™ RPMI 1640
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16407070
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
10 x 500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
5000 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16407070 10 x 500 mL 5000 ml
16497060 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16407070 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A4192302
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los medios basales BenchStable™ Gibco™ se han diseñado para ofrecer flexibilidad y comodidad, lo que permite el almacenamiento a temperatura ambiente.
Los medios BenchStable™ Gibco™ se han diseñado para ofrecer flexibilidad y comodidad, lo que permite conservarlos a temperatura ambiente y mantener la capacidad de fomentar la proliferación celular y densidades celulares máximas comparables a las formulaciones convencionales de medios basales complementadas con suero fetal bovino (FBS) al ≥ 10 %.
El medio RPMI 1640 (medio Roswell Park Memorial Institute 1640) fue desarrollado originalmente para el cultivo de células leucémicas humanas en suspensión y como monocapa. Desde entonces el medio RPMI 1640 se ha considerado adecuado para una gran variedad de células de mamíferos, incluidas HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, CMSP, astrocitos y carcinomas. Ofrecemos una gran variedad de modificaciones de RPMI 1640 para diversas aplicaciones de cultivos celulares. Busque la formulación adecuada mediante la herramienta de selección de medios.
Optimizado para la estabilidad a temperatura ambiente
Uso del medio RPMI 1640 BenchStable™
El medio RPMI 1640 es único con respecto a otros medios porque contiene el agente reductor glutatión y altas concentraciones de vitaminas. El medio RPMI 1640 BenchStable™ contiene biotina, vitamina B12 y ácido paraaminobenzoico (PABA), que no se encuentran en el medio esencial mínimo de Eagle o el medio Eagle modificado de Dulbecco. Además, las vitaminas inositol y colina están presentes en concentraciones muy elevadas. El medio RPMI 1640 BenchStable™ con el suplemento GlutaMAX™ minimiza la acumulación de amoníaco tóxico y mejora la viabilidad y el crecimiento celulares en un formato fácil de usar. El medio RPMI 1640 BenchStable™ no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento. Por lo tanto, requiere suplementación, generalmente con ≥10 % de suero fetal bovino (SFB). El medio RPMI 1640 utiliza un sistema de tampones de bicarbonato sódico (2,0 g/l) y, por lo tanto, requiere un ambiente con un CO2 al 5–10 % para mantener el pH fisiológico.
Sistema de fabricación y calidad conforme las buenas prácticas de fabricación actuales
El medio Gibco™ BenchStable™ se fabrica en unas instalaciones que cumplen con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones se han registrado en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y tienen la certificación según la norma ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células HeLa, Jurkat, MCF-7, PC-12, PBMC, astrocitos y carcinomas
Clasificación Libre de material de origen animal
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio RPMI 1640 (medio Roswell Park Memorial Institute 1640)
Serum Level Suplementos de suero estándar
Esterilidad Estéril con filtro
Con aditivos Bajo nivel de glucosa, GlutaMAX, GlutaMAX
Sin aditivos Sin HEPES, Sin piruvato sódico
Calidad de fabricación cGMP-compliant under the ISO 9001: 2015 standard
Línea de productos BenchStable
Cantidad 10 x 500 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Características ecológicas Eficiencia energética, menos recursos utilizados, envase sostenible
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente. Proteja el producto de la luz.