Descripción
DMEM/F-12 (medio Eagle modificado de Dulbecco/mezcla de nutrientes F-12) se utiliza ampliamente como un medio basal para fomentar el crecimiento de diferentes células de mamíferos. Las células cultivadas con éxito en DMEM/F-12 incluyen MDCK, células gliales, fibroblastos, células endoteliales humanas y fibroblastos de rata. Ofrecemos una gran variedad de modificaciones de DMEM/F-12 para diversas aplicaciones de cultivos celulares. Busque la formulación adecuada mediante la herramienta de selección de medios.
Este DMEM/F-12 se ha modificado de la manera siguiente:
Con
- L-glutamina
- Rojo de fenol
Sin
- Hepes
Uso de DMEM/F-12
DMEM/F-12 es una mezcla en proporción 1:1 de DMEM y Ham F-12. Esta formulación combina las altas concentraciones de glucosa, aminoácidos y vitaminas de DMEM con la amplia variedad de componentes de F-12. DMEM/F-12 no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento. Por lo tanto, el DMEM/F-12 podría requerir una suplementación, normalmente con suero fetal bovino (SFB) al 10 %. DMEM/F-12 utiliza un sistema de tampones de bicarbonato sódico y, por lo tanto, requiere un ambiente con un 5–10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
Sistema de elaboración y calidad conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales
El DMEM/F-12 se elabora en unas instalaciones que cumplen con las buenas prácticas de fabricación actuales ubicadas en Grand Island, Nueva York (EE. UU). Las instalaciones se han registrado en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y tienen la certificación según la norma ISO 13485. Para mantener la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto de DMEM/F-12 comparable fabricado en nuestra planta de Escocia (11320-074). Estas instalaciones están registradas en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485.
Spezifikation
Spezifikation
| Línea de células | MDCK, células gliales, fibroblastos, células endoteliales humanas y fibroblastos de rata |
| Clasificación | Libre de material de origen animal |
| Concentración | 1 X |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | DMEM (medio Eagle modificado de Dulbecco)/F-12 |
| Serum Level | Suplementos de suero estándar |
| Esterilidad | Estéril con filtro |
| Con aditivos | Alto contenido en glucosa, GlutaMAX, Rojo de fenol, Piruvato sódico |
| Sin aditivos | Sin HEPES |
| Calidad de fabricación | cGMP-compliant under the ISO 9001: 2015 standard |
| Mehr anzeigen |