Learn More
Gibco™ BenchStable™ DMEM/F12
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16437060 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
10 x 500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
5000 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16437060 500 mL 500 ml
16447060 10 x 500 mL 5000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16437060 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A4192001
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los medios basales BenchStable™ Gibco™ se han diseñado para ofrecer flexibilidad y comodidad, lo que permite conservarlos a temperatura ambiente.
DMEM/F-12 (medio Eagle modificado de Dulbecco/mezcla de nutrientes F-12) se utiliza ampliamente como un medio basal para fomentar el crecimiento de diferentes células de mamíferos. Las células cultivadas con éxito en DMEM/F-12 incluyen MDCK, células gliales, fibroblastos, células endoteliales humanas y fibroblastos de rata. Ofrecemos una gran variedad de modificaciones de DMEM/F-12 para diversas aplicaciones de cultivos celulares. Busque la formulación adecuada mediante la herramienta de selección de medios.
Este DMEM/F-12 se ha modificado de la manera siguiente:
Con
  • L-glutamina
  • Rojo de fenol
Sin
  • Hepes
Uso de DMEM/F-12
DMEM/F-12 es una mezcla en proporción 1:1 de DMEM y Ham F-12. Esta formulación combina las altas concentraciones de glucosa, aminoácidos y vitaminas de DMEM con la amplia variedad de componentes de F-12. DMEM/F-12 no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento. Por lo tanto, el DMEM/F-12 podría requerir una suplementación, normalmente con suero fetal bovino (SFB) al 10 %. DMEM/F-12 utiliza un sistema de tampones de bicarbonato sódico y, por lo tanto, requiere un ambiente con un 5–10 % de CO2  para mantener el pH fisiológico.
Sistema de elaboración y calidad conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales
El DMEM/F-12 se elabora en unas instalaciones que cumplen con las buenas prácticas de fabricación actuales ubicadas en Grand Island, Nueva York (EE. UU). Las instalaciones se han registrado en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y tienen la certificación según la norma ISO 13485. Para mantener la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto de DMEM/F-12 comparable fabricado en nuestra planta de Escocia (11320-074). Estas instalaciones están registradas en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Línea de células MDCK, células gliales, fibroblastos, células endoteliales humanas y fibroblastos de rata
Clasificación Libre de material de origen animal
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto DMEM (medio Eagle modificado de Dulbecco)/F-12
Serum Level Suplementos de suero estándar
Esterilidad Estéril con filtro
Con aditivos Alto contenido en glucosa, GlutaMAX, Rojo de fenol, Piruvato sódico
Sin aditivos Sin HEPES
Calidad de fabricación cGMP-compliant under the ISO 9001: 2015 standard
Línea de productos BenchStable
Cantidad 500 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Características ecológicas Eficiencia energética, menos recursos utilizados, envase sostenible
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente. Proteja el producto de la luz.