Learn More
Benchmark™ Agitador vórtex BenchMixer™ XL
Código de producto. 15732228
Change view
Click to view available options
Tensión:
100/240 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión unitSize
15732228 100/240 V cada uno
1 options
Código de producto. 15732228 Proveedor Benchmark™ N.º de proveedor BV1010E
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El agitador vórtex multitubo BenchMixer™ XL proporciona mezclas con manos libres en tubos, matraces y otros recipientes de muestras. Un microprocesador digital proporciona un control estricto sobre el funcionamiento.
  • Manos libres, agitación en vórtex de alta capacidad
  • Velocidad variable
  • Función de impulsos para agitación en vórtex a intervalos
  • Adecuado para una variedad de métodos de preparación de muestras, incl. QuEChERS
  • Contr
Especificaciones
Órbita 3,6 mm
Intervalo de velocidad De 500 a 2500 rpm
Requisitos eléctricos 100/240 V, 50/60 Hz
Tensión 100/240 V
Tamaño del tubo 12 mm
Tipo de tapón Enchufe del Reino Unido
Material Base de aluminio, plataforma de espuma
Longitud de la plataforma (imperial) 12 in
Longitud de la plataforma (métrico) 30 cm
Anchura de la plataforma (imperial) 7 in
Anchura de la plataforma (métrico) 17,9 cm
Peso con embalaje (imperial) 49 lb
Peso con embalaje (métrico) 22,3 kg
Peso (imperial) 29 lb
Peso (métrico) 13,2 kg
Modelo BenchMixer XL
Incluye Gradilla para tubos de 50 x 12 mm
N.º de posiciones 50
Modos de funcionamiento Temporizador, continuo, impulsos