Learn More
Benchmark Scientific™ Agitadores industriales de alta capacidad HCS de Benchmark
Descripción
- Agitar hasta volúmenes de 50 o 150 L
- Superficie superior de cerámica blanca resistente a productos químicos
- Potente motor ideal para aplicaciones en embarcaciones grandes.
- Control digital tanto de la velocidad de agitación como del temporizador.
Especificaciones
Especificaciones
| Velocidad | De 50 a 1200 rpm |
| Posiciones de agitación. | 1 |
| Material de la placa superior | Aluminio con revestimiento de cerámica |
| Capacidad | 150 L |
| Pantalla | Digital |
| Forma | Cuadrada |
| Tensión | 230 V |
| Vataje | 80 W |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 62 x 50 x 16.5 cm |
| Tipo de tapón | UE |
| Mostrar más |