Learn More
Cytiva Benchkote Protector de superficie, almohadilla de 460 x 570 mm
Código de producto. 11979144
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
460 x 570 mm
Tamaño de la unidad:
50 PCS
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
11979144 460 x 570 mm 50 PCS
1 options
Código de producto. 11979144 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 2300599
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    141.00€
    130.33€ / paquete de 50
    Ahorro 10.67€
    7% Descuento
En stock
Un papel de laboratorio absorbente que protege las superficies contra derrames de sustancias peligrosas. Después del uso, la hoja de protector de superficies se incinera o elimina de acuerdo con las normativas locales. El protector de superficies Benchkot
  • Fuerte: el protector de superficies Benchkote es fuerte y resistente a desgarros, tanto cuando está húmedo como cuando está seco.
  • Facilidad de uso: se puede escribir sobre la superficie blanca con tinta o lápiz y permanece lisa.
  • Limpieza: apto para saturación con desinfectante para proteger las mesas de trabajo en las que hay patógenos u otras bacterias.
  • Desechable: el papel Benchkote se puede incinerar tras su uso.
  • Combustión segura: la capa de polietileno se consume rápidamente cuando se incinera y no se funde ni gotea
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Almohadilla
Dimensiones (L x An) 460 x 570 mm
Desechables Un solo uso
Cantidad 50 almohadillas