Learn More
Ratiolab™ Soporte de sobremesa para bolsas para eliminación de residuos
Código de producto. 16201462
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
300 x 500 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
16201462 300 x 500 mm cada uno
1 options
Código de producto. 16201462 Proveedor Ratiolab™ N.º de proveedor 7001430
En stock
Este soporte de sobremesa para bolsas para eliminación de residuos tiene 35 cm de altura y admite bolsas para eliminación de residuos de 300 x 500 mm.
  • Práctico soporte de sobremesa, con revestimiento de plástico y 3 patas de goma.
  • Para bolsas de 300 x 500 mm
Residuos, desechables, soporte, bolsa
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Bolsas de eliminación de residuos, 300 x 500 mm
Esterilidad No estéril
Dimensiones (L x An) 300 x 500 mm
Altura (métrico) 35 cm