Learn More
Wheaton™ Aparato con rodillos para frascos pequeños de sobremesa
Código de producto. 10748771 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
Modelo C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo Tamaño de la unidad
10748771 Modelo C cada uno
1 options
Código de producto. 10748771 Proveedor Wheaton™ N.º de proveedor W348924C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2165.00€
    1652.65€ / paquete de 1
    Ahorro 512.35€
    23% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Para investigación de cultivo celular y aplicaciones piloto. El aparato con rodillos para frascos pequeños de sobremesa Wheaton™ admite frascos con forma cilíndrica de vidrio o plástico.
  • Admite frascos de 38 a 121 mm de diámetro y 290 mm de longitud
  • Kits de cubierta disponibles para una capacidad doble o triple.
  • Se puede utilizar en incubadoras estándar y salas de enfriamiento (de 5 °C a 40 °C)
  • Ajustes de velocidad precisos y reproducibles.
Especificaciones
Intervalo de velocidad De 0,1 rpm a 3,8 rpm
Requisitos eléctricos 100/240 V, 50/60 Hz, 14 W
Tensión 100/240 V
Intervalo de temperatura (métrico) 40 °C
Vataje 14 W
Certificaciones/conformidad CE, CSA, UL
Frecuencia 50/60 Hz
Fondo (métrico) 32,5 cm
Altura (métrico) 18 cm
Anchura (métrico) 32 cm
Peso (métrico) 8 kg
Modelo Modelo C
Para utilizar con (aplicación) Para el crecimiento y la observación de varios cultivos celulares.
Cantidad de embalaje 1 unidad