Learn More
Wheaton™ Aparato con rodillos para minifrascos de sobremesa
Código de producto. 10185812 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
Modelo C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo Tamaño de la unidad
10185812 Modelo C cada uno
1 options
Código de producto. 10185812 Proveedor Wheaton™ N.º de proveedor W348923C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2775.00€
    1952.75€ / paquete de 1
    Ahorro 822.25€
    29% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Para investigación de cultivo celular o procedimientos de tinción. El aparato con rodillos para minifrascos de sobremesa Wheaton™ admite frascos de suero y para medios de cultivo, así como tubos de cultivo.
  • Admite frascos de 38 a 60 mm de diámetro y 240 mm de longitud
  • Kits de cubierta disponibles para una capacidad doble o triple.
  • Ajustes de velocidad precisos y reproducibles.
Especificaciones
Intervalo de velocidad De 3 rpm a 45 rpm
Requisitos eléctricos 100/240 V, 50/60 Hz, 14 W
Tensión 100/240 V
Intervalo de temperatura (métrico) 40 °C
Vataje 14 W
Certificaciones/conformidad CE, CSA, UL
Frecuencia 50/60 Hz
Fondo (métrico) 32,5 cm
Altura (métrico) 18 cm
Anchura (métrico) 32 cm
Peso (métrico) 8 kg
Modelo Modelo C
Para utilizar con (aplicación) Para el crecimiento y la observación de varios cultivos celulares.
Cantidad de embalaje 1 unidad