Learn More
Kern Sohn Balanza de mesa GAB
Código de producto. 17391653
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
12 kg
15 kg, 30 kg
30 kg
3 kg, 6 kg
6 kg
6 kg, 15 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
17391653 6 kg, 15 kg cada uno
17381653 12 kg cada uno
17301663 30 kg cada uno
17311663 6 kg cada uno
17321663 3 kg, 6 kg cada uno
17240087 15 kg, 30 kg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17391653 Proveedor Kern Sohn N.º de proveedor GAB 15K2DNM
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Compact bench scale that is practical for small spaces.
  • Medidas compactas muy ventajoso al disponer de poco espacio
  • Gran movilidad: gracias al uso con acumulador (opcional), estructura compacta y reducido peso propio, adecuada para su empleo en diversas ubicaciones (por ej. en producción, el almacén y envíos)
  • Pesaje con rango de tolerancia (checkweighing): Una señal óptica y acústica facilita el proceso de racionar, dosificar o clasificar
  • Suma de valores de peso
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro
Especificaciones
Capacidad 6 kg, 15 kg
Legibilidad 2 g, 5 g
Modelo Compact