Learn More
Kern Sohn Balanza de mesa ECB
Código de producto. 17391563
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
10 kg
20 kg
50 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
17391563 50 kg cada uno
17371563 10 kg cada uno
17381563 20 kg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17391563 Proveedor Kern Sohn N.º de proveedor ECB 50K2N
Fecha estimada de envoi: 25-09-2026
Battery operation, compact, and lightweight bench scale with recessed grips on the underside.
  • Gran movilidad: Gracias al funcionamiento mediante batería, su forma plana y compacta, asas cóncavas en la parte inferior y su bajo peso es ideal para utilizarla en varios lugares distintos
  • Plato de pesaje especialmente grande
  • Indicación muy rápida: de valores de medición estables dentro de 2 s
  • Manejo fácil y cómodo mediante 2 teclas
  • /ul>
Especificaciones
Capacidad 50 kg
Dimensiones de la plataforma (L x An) 260 x 320 mm
Repetibilidad 20 g