Learn More
Éster etílico de benazolina 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30313538
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30313538 5 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 30313538 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREV10450500AL100
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benazolin-ethyl ester
CAS 25059-80-7
Nombres de analitos o componentes Benazolin-ethyl ester
Condiciones de envío +20 °C
Fórmula molecular C11 H10 Cl N O3 S
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C11H10ClNO3S/c1-2-16-9(14)6-13-10-7(12)4-3-5-8(10)17-11(13)15/h3-5H,2,6H2,1H3
SMILES CCOC(=O)CN1C(=O)Sc2cccc(Cl)c12
Nombre IUPAC 2-(4-cloro-2-oxo-1,3-benzotiazol-3-il)acetato de etilo
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Industry Type Pruebas de alimentos
Peso molecular (g/mol) 271.72
Cantidad 5 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 271,007 g/mol