Learn More
Benazeprilat, TRC
Código de producto. 30132871
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30132871 5 mg 5 miligramos
17944775 10 mg 10 miligramos
17934625 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132871 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB1197605MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86541-78-8
Fórmula molecular C22 H24 N2 O5
Peso molecular (g/mol) 396.44
Sinónimo 1H-1-Benzazepine-1-acetic acid, 3-[[(1S)-1-carboxy-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-, (3S)-;1H-1-Benzazepine-1-acetic acid, 3-[(1-carboxy-3-phenylpropyl)amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-, [S-(R*,R*)]-, Benazeprilat, Benazeprilate, CGS 14831, Benazepril Related Compound C (USP), Benazepril Hydrochloride Imp. C (EP)
Nombre IUPAC (2S)-2-[[(3S)-1-(carboximetil)-2-oxo-4,5-dihidro-3H-1-benzazepina-3-il]amino]-4-ácido fenilbutanoico
SMILES OC(=O)CN1C(=O)[C@H](CCc2ccccc12)N[C@@H](CCc3ccccc3)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benazeprilat
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H24N2O5/c25-20(26)14-24-19-9-5-4-8-16(19)11-13-17(21(24)27)23-18(22(28)29)12-10-15-6-2-1-3-7-15/h1-9,17-18,23H,10-14H2,(H,25,26)(H,28,29)/t17-,18-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.1685
Porcentaje de pureza >95%