Learn More
Diéster etílico de terc-butilo de benazeprilato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benazeprilat Ethyl tert-Butyl Diester |
| CAS | 859635-53-3 |
| Fórmula molecular | C28H36N2O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (3S)-3-[[(1S)-1-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetic Acid Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H36N2O5/c1-5-34-25(31)19-30-24-14-10-9-13-21(24)16-18-22(26(30)32)29-23(27(33)35-28(2,3)4)17-15-20-11-7-6-8-12-20/h6-14,22-23,29H,5,15-19H2,1-4H3/t22-,23-/m0/s1 |
| SMILES | O=C(OCC)CN(C(C=CC=C1)=C1CC[C@@H]2N[C@H](C(OC(C)(C)C)=O)CCC3=CC=CC=C3)C2=O |
| Nombre IUPAC | (S)-2-(((S)-1-(2-etoxi-2-oxoetil)-2-oxo-2,3,4,5-tetrahidro-1H-benzo[b]azepin-3-il)amino)-4-fenilbutanoato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 480.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 480.21 |