Learn More
Éster terc-butílico de benazepril, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benazepril tert-Butyl Ester |
| CAS | 109010-61-9 |
| Fórmula molecular | C28H36N2O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1H-1-Benzazepine-1-acetic acid, 3-[[(1S)-1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-, 1,1-dimethylethyl ester, (3S)-, 1H-1-Benzazepine-1-acetic acid, 3-[[1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-, 1,1-dimethylethyl ester, [S-(R*,R*)]-, 1,1-Dimethylethyl (3S)-3-[[(1S)-1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetate, Benazepril tert-Butyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H36N2O5/c1-5-34-27(33)23(17-15-20-11-7-6-8-12-20)29-22-18-16-21-13-9-10-14-24(21)30(26(22)32)19-25(31)35-28(2,3)4/h6-14,22-23,29H,5,15-19H2,1-4H3/t22-,23-/m0/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@H]2CCc3ccccc3N(CC(=O)OC(C)(C)C)C2=O |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-[[(3S)-1-[2-[(2-metilpropan-2-il)oxi]-2-oxoetil]-2-oxo-4,5-dihidro-3H-1-benzazepin-3-il]amino]-4-fenilbutanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 480.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 480.2624 |