Learn More
Benazepril Hydrochloride, TRC
Código de producto. 30135043
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135043 50 mg 50 miligramos
30134946 500 mg 500 miligramos
17903025 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135043 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB11975050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86541-74-4
Sinónimo Benazepril Hydrochloride∣(3S)-3-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetic acid monohydrochloride∣[S-(R*,R*)]-3-[[1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetic acid monohydrochloride∣Benazepril hydrochloride∣CGS 14824A∣CGS 14824A HCl∣Lotensin∣Lotension
Especificaciones
Formato Neat
Peso molecular 460.95
Tipo de producto API