Learn More
Clorhidrato de benazepril, Mikromol™
Código de producto. 17904196
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17904196 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17904196 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1229.000250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de benazepril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benazepril hydrochloride
CAS 86541-74-4
Nombres de analitos o componentes Benazepril hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C24 H28 N2 O5 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Benazepril Hydrochloride, (3S)-3-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetic acid monohydrochloride, [S-(R*,R*)]-3-[[1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetic acid monohydrochloride, Benazepril hydrochloride, CGS 14824A, CGS 14824A HCl, Lotensin, Lotension
Fórmula InChI InChI=1S/C24H28N2O5.ClH/c1-2-31-24(30)20(14-12-17-8-4-3-5-9-17)25-19-15-13-18-10-6-7-11-21(18)26(23(19)29)16-22(27)28;/h3-11,19-20,25H,2,12-16H2,1H3,(H,27,28);1H/t19-,20-;/m0./s1
SMILES Cl.CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@H]2CCc3ccccc3N(CC(=O)O)C2=O
Nombre IUPAC ácido 2-[(3S)-3-[[(2S)-1-etoxi-1-oxo-4-fenilbutan-2-il]amino]-2-oxo-4,5-dihidro-3H-1-benzazepin-1-il]acético; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 460.95
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 460,1765 g/mol