Learn More
Benazepril hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16442049
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16442049 1 g 1 g
16400778 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16442049 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0093A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Benazepril hydrochloride, an angiotensin converting enzyme inhibitor, which is a medication used to treat high blood pressure.
Benazepril hydrochloride, an angiotensin converting enzyme inhibitor, which is a medication used to treat high blood pressure.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benazepril hydrochloride
Forma física Solid
CAS 86541-74-4
Color Blanco
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H29ClN2O5
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo CGS14824A
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (216.94 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 10 mg/mL (21.69 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(CC(O)=O)C2=CC=CC=C2CC[C@@H]1N[C@@H](CCC3=CC=CC=C3)C(OCC)=O.Cl
Peso molecular (g/mol) 460.95
Formula Weight (peso de la fórmula) 460.95
Porcentaje de pureza 99.92%