Learn More
Éster etílico de benazepril, TRC
Código de producto. 30333451
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30333451 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30333451 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB11981525MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benazepril Ethyl Ester
CAS 103129-58-4
Fórmula molecular C26 H32 N2 O5
Cantidad 25 mg
Sinónimo 1H-1-Benzazepine-1-acetic acid, 3-[[1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-, ethyl ester, [S-(R*,R*)]- (9CI), Benazepril Ethyl Ester, Benazepril Related Compound G (USP), Benazepril Hydrochloride Imp. G (EP)
Fórmula InChI InChI=1S/C26H32N2O5/c1-3-32-24(29)18-28-23-13-9-8-12-20(23)15-17-21(25(28)30)27-22(26(31)33-4-2)16-14-19-10-6-5-7-11-19/h5-13,21-22,27H,3-4,14-18H2,1-2H3/t21-,22-/m0/s1
SMILES CCOC(=O)CN1C(=O)[C@H](CCc2ccccc12)N[C@@H](CCc3ccccc3)C(=O)OCC
Nombre IUPAC (2S)-2-[[(3S)-1-(2-etoxi-2-oxoetil)-2-oxo-4,5-dihidro-3H-1-benzazepin-3-il]amino]-4-fenilbutanoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 452.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 452.2311