Learn More
Clorhidrato de benaprizina, LoGiCal
Código de producto. 30463119
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30463119 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30463119 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1827.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benaprizine Hydrochloride
CAS 3202-55-9
Nombres de analitos o componentes Benaprizine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H27 N O3 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzeneacetic acid, α-hydroxy-α-phenyl-, 2-(ethylpropylamino)ethyl ester, hydrochloride (9CI), Benzilic acid, 2-(ethylpropylamino)ethyl ester hydrochloride (7CI,8CI), Ethanol, 2-(ethylpropylamino)-, benzilate (ester), hydrochloride (8CI), 2-(Ethyl-n-propylamino)ethyl α,α-diphenylglycolate hydrochloride, 2-(Ethylpropylamino)ethyl benzilate hydrochloride, AP 1288, BRL 1288, Benapryzine hydrochloride, Benzeneacetic acid, α-hydroxy-α-phenyl-, 2-(ethylpropylamino)ethyl ester, hydrochloride (1:1)
Fórmula InChI InChI=1S/C21H27NO3.ClH/c1-3-15-22(4-2)16-17-25-20(23)21(24,18-11-7-5-8-12-18)19-13-9-6-10-14-19;/h5-14,24H,3-4,15-17H2,1-2H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CCCN(CC)CCOC(=O)C(O)(c1ccccc1)c2ccccc2
Nombre IUPAC 2-[etil(propil)amino]etilo 2-hidroxi-2,2-difenilacetato; hidrocloruro
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 377.9
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 377.1758 g/mol