Learn More
Benalaxyl, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benalaxyl |
| CAS | 71626-11-4 |
| Fórmula molecular | C20 H23 N O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Alanine, N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(phenylacetyl)-, methyl ester (9CI), DL-Alanine, N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(phenylacetyl)-, methyl ester, (±)-Benalaxyl, Benalaxyl, Galben, Galben R 4-33 Blu, M 9834 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H23NO3/c1-14-9-8-10-15(2)19(14)21(16(3)20(23)24-4)18(22)13-17-11-6-5-7-12-17/h5-12,16H,13H2,1-4H3 |
| SMILES | COC(=O)C(C)N(C(=O)Cc1ccccc1)c2c(C)cccc2C |
| Nombre IUPAC | Metil 2-(2,6-dimetil-N-(2-fenilacetil)anilino)propanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 325.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 325.1678 |