Learn More
N-óxido de benactizina, Mikromol™
Descripción
N-óxido de benactizina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benactyzine N-Oxide |
| CAS | 42771-70-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Benactyzine N-Oxide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C20 H25 N O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Benactyzine N-Oxide, Benzeneacetic acid, alpha-hydroxy-alpha-phenyl-, 2-(diethyloxidoamino)ethyl ester, Benzeneacetic acid, alpha-hydroxy-alpha-phenyl-, 2-(diethylamino)ethyl ester, N-oxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H25NO4/c1-3-21(24,4-2)15-16-25-19(22)20(23,17-11-7-5-8-12-17)18-13-9-6-10-14-18/h5-14,23H,3-4,15-16H2,1-2H3 |
| SMILES | CC[N+]([O-])(CC)CCOC(=O)C(O)(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | Óxido de N,N-dietil-2-(2-hidroxi-2,2-difenilacetil)oxietanamina |
| Mostrar más |